Learn More
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydrochinolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454734
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454734 10 g -
11464734 50 g 50 Gramm
11474734 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454734 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13724.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16357-59-8 | C14H17NO3 | 247.29 g/mol
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline is an irreversible membrane-bound receptor antagonist. It is used in synthetic chemistry, discovery, process R&D. It also acts as coupling reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-Dihydrochinolin ist ein irreversibler membrangebundener Rezeptorantagonist. Er wird in synthetischer Chemie, Forschung, Prozessforschung und -entwicklung verwendet Er dient auch als Kopplungsreagenz.
Löslichkeit
Löslich in 95 % Ethanol (50 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16357-59-8
Summenformel C14H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 247.29
MDL-Nummer MFCD00006703
InChI-Schlüssel GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYNA-N
Synonym eedq, 2-ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, n-ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, ethyl 2-ethoxyquinoline-1 2h-carboxylate, 1-ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, 2-ethoxy-1 2h-quinolinecarboxylic acid, ethyl ester, 1 2h-quinolinecarboxylic acid, 2-ethoxy-, ethyl ester, ethyl 2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline-1-carboxylate, ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxy-1-quinolinecarboxylate, ethyl n-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline carboxylate
PubChem CID 27833
IUPAC-Name Ethyl 2-Ethoxy-2H-Chinolin-1-Carboxylat
SMILES CCOC1C=CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
Schmelzpunkt 63°C to 66°C
Siedepunkt 125°C to 128°C (0.1 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 533048
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3518
Löslichkeitsinformationen Soluble in 95% Ethanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formelmasse 247.29
Reinheit (%) 99%