Learn More
2-Ethoxy-1-Naphthoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11431007
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431007 1 g 1 Gramm
11441007 5 g 5 Gramm
11451007 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23399.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55150-29-3
Summenformel C13H11ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 234.68
MDL-Nummer MFCD00046426
InChI-Schlüssel ZRVFFIXOCFUHDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxy-1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy, 1-naphthalenecarbonylchloride, 2-ethoxy, acmc-209ll8, 2-ethoxy naphthoyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthoylchloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarboxyl chloride, 2-ethoxy-naphthalene-1-carbonyl chloride
PubChem CID 108679
IUPAC-Name 2-Ethoxynaphthalin-1-Carbonylchlorid
SMILES CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxy-1-naphthoyl chloride
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2844104
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 234.68
Reinheit (%) 97%