missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyd, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H32294.06

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00500kg

Menge 5g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15465007

  • 225.00 € / 5 Gramm

Verfügbar ab
26-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

883535-74-8
186.158
RQGAAZRZCQTFPA-UHFFFAOYSA-N
46737626
CCOC1=C(C=C(C=C1C=O)F)F
C9H8F2O2
MFCD06247321
3,5-difluoro-2-ethoxybenzaldehyde, 2-ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde, jrd
2-Ethoxy-3,5-Difluorbenzaldehyd

Spezifikation

2-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde
5g
C9H8F2O2
3,5-difluoro-2-ethoxybenzaldehyde, 2-ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde, jrd
CCOC1=C(C=C(C=C1C=O)F)F
186.158
186.16
Air Sensitive
883535-74-8
MFCD06247321
RQGAAZRZCQTFPA-UHFFFAOYSA-N
2-Ethoxy-3,5-Difluorbenzaldehyd
46737626
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation