Learn More
Alfa Aesar™ 2-Ethoxy-4 -Fluorbenzenboronsäure, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55874.03
Weitere Details : CAS : 480438-58-2 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462258
  • 47.02 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
15-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
480438-58-2
183.973
WCJKVQYVILAKQW-UHFFFAOYSA-N
16217201
B(C1=C(C=C(C=C1)F)OCC)(O)O
C8H10BFO3
MFCD03095001
2-ethoxy-4-fluorophenyl boronic acid, 2-ethoxy-4-fluorobenzeneboronic acid, b-2-ethoxy-4-fluorophenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-ethoxy-4-fluorophenyl, 2-ethoxy-4-fluorophenylboronicacid, acmc-1an6t, 2-ethoxy-4-fluoro-phenyl boronic acid, 2-ethoxy-4-fluoranyl-phenyl boronic acid, contains varying amounts of anhydride
(2-Ethoxy-4-fluorphenyl)boronsäure
Spezifikation
2-Ethoxy-4-fluorobenzeneboronic acid
1g
C8H10BFO3
2-ethoxy-4-fluorophenyl boronic acid, 2-ethoxy-4-fluorobenzeneboronic acid, b-2-ethoxy-4-fluorophenyl-boronic acid, boronic acid, b-2-ethoxy-4-fluorophenyl, 2-ethoxy-4-fluorophenylboronicacid, acmc-1an6t, 2-ethoxy-4-fluoro-phenyl boronic acid, 2-ethoxy-4-fluoranyl-phenyl boronic acid, contains varying amounts of anhydride
B(C1=C(C=C(C=C1)F)OCC)(O)O
183.973
183.97
136°C to 141°C
480438-58-2
MFCD03095001
WCJKVQYVILAKQW-UHFFFAOYSA-N
(2-Ethoxy-4-fluorphenyl)boronsäure
16217201
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation