Learn More
2-Ethoxy-4-Methylphenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11332776
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2563-07-7
MFCD00043697
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2563-07-7
MFCD00043697
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxy-4-methylphenol
Schmelzpunkt 28°C to 30°C
Siedepunkt 103°C (3 mmHg)
Summenformel C5H2Cl2N2O3
Brechungsindex 1.523
Menge 10 g
Beilstein 1865448
Synonym 2,6-dichloro-4-nitropyridine 1-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridine n-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridine-n-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridine-1-oxide, 2,6-dichloro-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 2,6-dichloro-4-nitro-pyridine-n-oxide, pubchem5533, acmc-209usu, 2,6-dichloro-4-nitropyridin-1-ol, 2-chloro-4-nitro-pyridine-n-oxide
InChI-Schlüssel LWOLKOLHQCMQDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C([N+](=C1Cl)[O-])Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2,6-Dichlor-4-Nitro-1-Oxidopyridin-1-ium
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
PubChem CID 2784721
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 95%