Learn More
2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-sulfonyl)benzaldehyd (1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazin), Mikromol™
Beschreibung
2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-sulfonyl)benzaldehyd (1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde (1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine) |
| CAS | 332374-42-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde (1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C14 H20 N2 O4 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde, 1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H20N2O4S/c1-3-20-14-5-4-13(10-12(14)11-17)21(18,19)16-8-6-15(2)7-9-16/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOc1ccc(cc1C=O)S(=O)(=O)N2CCN(C)CC2 |
| IUPAC-Name | 2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylbenzaldehyd |
| Mehr anzeigen |