Learn More
(2-Ethoxy-ethyl)-2-piperidin-4-yl-1H-benzimidazol-Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2-Ethoxy-ethyl)-2-piperidin-4-yl-1H-benzimidazole Dihydrochloride |
| CAS | 2414420-72-5 |
| Summenformel | C16H23N3O•2HCl |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H23N3O.2ClH/c1-2-20-12-11-19-15-6-4-3-5-14(15)18-16(19)13-7-9-17-10-8-13;;/h3-6,13,17H,2,7-12H2,1H3;2*1H |
| SMILES | CCOCCN1C2=CC=CC=C2N=C1C3CCNCC3.Cl.Cl |
| IUPAC-Name | 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(piperidin-4-yl)-1H-Benzo[d]imidazolhydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 346.3 |
| Formelmasse | 2805.14 |