missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2'-Ethoxyacetophenon, +97 %

Product Code. 11440631
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Unit Size:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11440631 10 g 10 Gramm
11450631 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11440631 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20113.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 2142-67-8
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00017262
InChI-Schlüssel TVGMOUGXQYQZOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-ethoxyacetophenone, 1-2-ethoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-2-ethoxyphenyl, 2-acetylphenetole, 1-2-ethoxyphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-ethoxybenzene, o-ethoxyacetophenone, pubchem13191, acmc-1bt18, ethanone,2-ethoxy-1-phenyl
PubChem CID 578482
IUPAC-Name 1-(2-Ethoxyphenyl)ethanon
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(=O)C

Specifications

Chemischer Name oder Material 2'-Ethoxyacetophenone
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Dichte 1
Siedepunkt 244°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.