Learn More
2-Ethoxyacetylchlorid, 97 %, stab. Mit 0.3 % Magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7032821
46.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14077-58-8
C4H7ClO2
122.548
MFCD11170566
ZPMWWAIBJJFPPQ-UHFFFAOYSA-N
84189
2-Ethoxyacetylchlorid
CCOCC(=O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14077-58-8
C4H7ClO2
122.548
MFCD11170566
ZPMWWAIBJJFPPQ-UHFFFAOYSA-N
84189
2-Ethoxyacetylchlorid
CCOCC(=O)Cl
It is employed in fine chemical syntheses and used as pharmaceutical intermediates. A trace of cis-ethoxyacetamide was also detected and isolated with an authentic sample prepared from the reaction of cis-3-amino-6-methylchroman-4-01 (2) with 2-ethoxyacetyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in feinchemischen Synthesen und als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet. Eine Spur von cis-Ethoxyacetamid wurde ebenfalls nachgewiesen und mit einer authentischen Probe isoliert, die aus der Reaktion von cis-3-Amino-6-Methylchroman-4-01 (2) mit 2-Ethoxyacetylchlorid hergestellt wurde.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyacetyl chloride
Namenshinweis stabilized with 0.3% Magnesium oxide
Strukturformel CH3CH2OCH2COCl
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Synonym ethoxyacetyl chloride, ethoxyacetylchloride, ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxyacetylchloride, ethoxy acetyl chloride, ethoxyacetic acid chloride, 2-ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride, 2-ethoxy
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 122.55
Reinheit (%) 97%