Learn More
2-(Ethoxycarbonyl)ethylzinkbromid, 0.5 M in THF, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15413537
131.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
In vielen der Reaktionen treten Organozinkverbindungen als Zwischenprodukte auf. Einige der synthetischen Verwendungen von Organozinkverbindungen sind: Für die stereo-selektive Alkylierungsreaktion zyklischer Ketone, Konjugat-Additionsreaktion auf Alpha, be
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Ethoxycarbonyl)ethylzinc bromide
CAS 193065-68-8
Dichte 0.972
Flammpunkt −17°C (1°F)
Summenformel C5H10BrO2Zn-
MDL-Nummer MFCD00671976
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Synonym 2-ethoxycarbonyl ethylzinc bromide, 0.5m in thf
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel APUPJTIEDQLKSC-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC(=O)OCC.[Zn].[Br-]
IUPAC-Name Ethylpropanoat; Zink; Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 247.417
PubChem CID 131668631
Formelmasse 246.42