Learn More
2-(Ethoxymethyl)-Alpha,Alpha-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]chinolin-1-ethanol-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Ethoxymethyl)-Alpha,Alpha-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol-d5 |
| CAS | 2252319-75-6 |
| Summenformel | C17H16D5N3O2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 1-(2-(Ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-2-methylpropan-2-ol-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H21N3O2/c1-4-22-10-15-19-14-9-18-13-8-6-5-7-12(13)16(14)20(15)11-17(2,3)21/h5-9,21H,4,10-11H2,1-3H3/i1D3,4D2 |
| SMILES | CC(O)(C)CN1C(COC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2 |
| IUPAC-Name | 1-(2-((Ethoxy-d5)methyl)-1H-imidazo[4,5-c]chinolin-1-yl)-2-methylpropan-2-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 304.4 |
| Formelmasse | 304.19 |