Learn More
2-Ethoxyphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045597
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5395-71-1
C9H9NO2
163.18
MFCD00002007
BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
2-ethoxyphenyl isocyanate, o-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-2-isocyanato, isocyanic acid, o-ethoxyphenyl ester, 2-ethoxyphenylisocyanate, 2-ethoxybenzenisocyanate, acmc-20anwp, ethoxyphenyl isocyanate, 2-ethoxy phenyl isocyanate, #
79374
1-Ethoxy-2-isocyanatobenzol
CCOC1=CC=CC=C1N=C=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5395-71-1
C9H9NO2
163.18
MFCD00002007
BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
2-ethoxyphenyl isocyanate, o-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-2-isocyanato, isocyanic acid, o-ethoxyphenyl ester, 2-ethoxyphenylisocyanate, 2-ethoxybenzenisocyanate, acmc-20anwp, ethoxyphenyl isocyanate, 2-ethoxy phenyl isocyanate, #
79374
1-Ethoxy-2-isocyanatobenzol
CCOC1=CC=CC=C1N=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyphenyl isocyanate
Dichte 1.105
Siedepunkt 119°C to 120°C (20 mmHg)
Flammpunkt 102°C (215°F)
Brechungsindex 1.527
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 1102956
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 97%