Learn More
Alfa Aesar™ 2-Ethoxypyridin-3-borsäure, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ L20422.03
Weitere Details : CAS : 854373-97-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11325679
  • 130.00 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
854373-97-0
166.971
FXUMKSCYKPOZOO-UHFFFAOYSA-N
11309733
B(C1=C(N=CC=C1)OCC)(O)O
C7H10BNO3
MFCD06201036
2-ethoxypyridine-3-boronic acid, 2-ethoxy-3-pyridineboronic acid, 2-ethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-ethoxy-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-2-ethoxypyridine, pubchem5119, acmc-209q5z, 2-ethoxypyridine-3-boronicacid, 2-ethoxy-3-pyridinyl boronic acid, 2-ethoxy-pyridin-3-yl-boronic acid
(2-Ethoxypyridin-3-yl)borsäure
Spezifikation
2-Ethoxypyridine-3-boronic acid
854373-97-0
MFCD06201036
FXUMKSCYKPOZOO-UHFFFAOYSA-N
(2-Ethoxypyridin-3-yl)borsäure
11309733
98%
1g
C7H10BNO3
2-ethoxypyridine-3-boronic acid, 2-ethoxy-3-pyridineboronic acid, 2-ethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-ethoxy-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-2-ethoxypyridine, pubchem5119, acmc-209q5z, 2-ethoxypyridine-3-boronicacid, 2-ethoxy-3-pyridinyl boronic acid, 2-ethoxy-pyridin-3-yl-boronic acid
B(C1=C(N=CC=C1)OCC)(O)O
166.971
166.97
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation