Learn More
2-Ethyl-1,3-Hexandiol, Isomerengemisch, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-129901
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
94-96-2
C8H18O2
146.23
MFCD00004578
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYNA-N
2-ethyl-1,3-hexanediol, ethohexadiol, 1,3-hexanediol, 2-ethyl, octylene glycol, ethyl hexanediol, carbide 6-12, repellent 612, rutgers 612, 6-12-insect repellent, diol-kyowa 8
7211
CHEBI:34273
2-ethylhexane-1,3-diol
CCCC(O)C(CC)CO
94-96-2
C8H18O2
146.23
MFCD00004578
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYNA-N
2-ethyl-1,3-hexanediol, ethohexadiol, 1,3-hexanediol, 2-ethyl, octylene glycol, ethyl hexanediol, carbide 6-12, repellent 612, rutgers 612, 6-12-insect repellent, diol-kyowa 8
7211
CHEBI:34273
2-ethylhexane-1,3-diol
CCCC(O)C(CC)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-1, 3-hexanediol
Namenshinweis 99%
Azidität 0.05mg KOH/g max.
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 0.9422g/mL
Siedepunkt 243°C
Flammpunkt 136°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
Brechungsindex 1.4495 to 1.4525
Menge 250 mL
Merck Index 15, 3797
Relative Dichte 0.9422
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,isopropanol,propylene glycol,,castor oil and ether
Viskosität 323 mPa.s (20°C)
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethyl-1,3-hexanediol, mixture of isomers
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.