Learn More
2-Ethyl-1 -Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737943
24.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104-76-7
MFCD00004746
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151
7720
CHEBI:16011
2-Ethylhexan-1-ol
CCCCC(CC)CO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
104-76-7
MFCD00004746
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151
7720
CHEBI:16011
2-Ethylhexan-1-ol
CCCCC(CC)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-1-hexanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -76.0°C
Dichte 0.8330g/mL
Siedepunkt 184.0°C
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H18O
Strukturformel CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Brechungsindex 1.4300 to 1.4330
Menge 1 L
Merck Index 15, 3863
Relative Dichte 0.833
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents including, ethyl alcohol and ethyl ether
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
Viskosität 10 mPa.s (20°C)
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig