Learn More
2-Ethyl-2-methyl-succinonitrile, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethyl-2-methyl-succinonitrile |
| CAS | 4172-97-8 |
| Summenformel | C7 H10 N2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Butanedinitrile, 2-ethyl-2-methyl-, Succinonitrile, 2-ethyl-2-methyl- (7CI,8CI), 2-Ethyl-2-methylbutanedinitrile, 2-Ethyl-2-methylsuccinonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10N2/c1-3-7(2,6-9)4-5-8/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C)(CC#N)C#N |
| IUPAC-Name | 2-ethyl-2-methylbutanedinitrile |
| Molekulargewicht (g/mol) | 122.17 |
| Formelmasse | 122.0844 |