Learn More
2-Ethyl-3,(5 oder 6)-dimethylpyrazin, TRC
Artikelnummer. 30385286
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30385286 50 g 50 Gramm
30386313 250 g 250 Gramm
30375797 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385286 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91687050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine∣3,5-Dimethyl-2-ethylpyrazine
CAS 13360-65-1∣13925-07-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine∣3,5-Dimethyl-2-ethylpyrazine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8H12N2∣C8H12N2
Synonym 3-ethyl-2,5-dimethylpyrazine, 2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-7(3)9-5-6(2)10-8/h5H,4H2,1-3H3∣InChI=1S/C8H12N2/c1-4-8-7(3)10-6(2)5-9-8/h5H,4H2,1-3H3
Lösungstyp Neat
SMILES CCc1nc(C)cnc1C∣CCc1ncc(C)nc1C
IUPAC-Name 3-Ethyl-2,5-dimethylpyrazin ∣2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazin
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 136.19∣136.19
Menge 50 g
Formelmasse 136.1∣136.1