Learn More
2-Ethyl-4-methyl-1-pentanol, TRC
Artikelnummer. 30136930
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136930 500 mg 500 Milligramm
30136432 2.5 g 2.50 Gramm
30012094 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136930 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE929230500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-67-2
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
Synonym 2-Ethyl-4-methylpentanol
SMILES CC(C)CC(CO)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-4-methyl-1-pentanol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O/c1-4-8(6-9)5-7(2)3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Formelmasse 130.1358