Learn More
2-Ethyl-6-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30376083
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30376083 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376083 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92206025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-6-methylaniline
CAS 24549-06-2
Summenformel C9 H13 N
Menge 25 g
Synonym Benzenamine, 2-ethyl-6-methyl-, o-Toluidine, 6-ethyl- (7CI,8CI), 2-Ethyl-6-methylbenzenamine, (2-Ethyl-6-methylphenyl)amine, 2-Ethyl-6-methylaniline, 2-Methyl-6-ethylaniline, 6-Ethyl-2-methylaniline, 6-Ethyl-o-toluidine, C 25702
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)10/h4-6H,3,10H2,1-2H3
SMILES CCc1cccc(C)c1N
IUPAC-Name 2-ethyl-6-methylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
Formelmasse 135.1048