Learn More
2-Ethylacrolein, tech. 90 %, stab. mit 50 ppm-Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2-Ethylacrolein has been used in total synthesis of (±)-tabersonine, Aspidosperma alkaloid and synthesis of conjugate with bovine serum albumin tethered to Tn.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylacrolein wurde bei der Gesamtsynthese von (+/-)-Tabersonin, Aspidosperma-Alkaloid und der Synthese von Konjugat mit Rinderserumalbumin, das an Tn gebunden ist, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Lagerung bei -8 °C.
2-Ethylacrolein wurde bei der Gesamtsynthese von (+/-)-Tabersonin, Aspidosperma-Alkaloid und der Synthese von Konjugat mit Rinderserumalbumin, das an Tn gebunden ist, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Lagerung bei -8 °C.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Ethylacrolein |
Namenshinweis | stabilized with 50ppm hydroquinone |
Dichte | 0.859 |
Siedepunkt | 92°C to 93°C |
Flammpunkt | 1°C (34°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.4245 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1992 |
Beilstein | 1098378 |