Learn More
2-Ethylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077845
60.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22927-13-5
C9H10O
134.18
MFCD02261766
NTWBHJYRDKBGBR-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-ethyl, o-ethylbenzaldehyde, 2-ethyl benzaldehyde, 2-ethyl-benzaldehyde, ethylbenzaldehyde, 2-ethyl-benzaldehyd, 6-ethyl benzaldehyde, pubchem3074, acmc-20a49p
123406
2-Ethylbenzaldehyd
CCC1=CC=CC=C1C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22927-13-5
C9H10O
134.18
MFCD02261766
NTWBHJYRDKBGBR-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 2-ethyl, o-ethylbenzaldehyde, 2-ethyl benzaldehyde, 2-ethyl-benzaldehyde, ethylbenzaldehyde, 2-ethyl-benzaldehyd, 6-ethyl benzaldehyde, pubchem3074, acmc-20a49p
123406
2-Ethylbenzaldehyd
CCC1=CC=CC=C1C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Ethylbenzaldehyde
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 209.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Brechungsindex 1.538
Menge 5 g
Relative Dichte 1.02
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 97%