Learn More
2-Ethylbenzamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-ethylbenzamide |
| CAS | 67832-97-7 |
| Summenformel | C9 H11 N O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | o-Ethyl-benzamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11) |
| SMILES | CCc1ccccc1C(=O)N |
| IUPAC-Name | 2-ethylbenzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 149.19 |
| Formelmasse | 149.084 |