Learn More
2-Aminocephalosporansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089506
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
612-19-1
C9H10O2
150.18
MFCD00045838
CGMMPMYKMDITEA-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, ethyl, o-ethylbenzoic acid, 2-ethylbenzoicacidethylester, ethylbenzoic acid, pubchem9869, 2-ethyl-benzoic acid, benzoic acid,2-ethyl, benzoic acid, 2-ethyl, acmc-1ax4g, 2-ethylbenzoic acid
34170
2-Ethylbenzoesäure
CCC1=CC=CC=C1C(=O)O
612-19-1
C9H10O2
150.18
MFCD00045838
CGMMPMYKMDITEA-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, ethyl, o-ethylbenzoic acid, 2-ethylbenzoicacidethylester, ethylbenzoic acid, pubchem9869, 2-ethyl-benzoic acid, benzoic acid,2-ethyl, benzoic acid, 2-ethyl, acmc-1ax4g, 2-ethylbenzoic acid
34170
2-Ethylbenzoesäure
CCC1=CC=CC=C1C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Ethylbenzoic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62.0°C to 66.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2C6H4COOH
Menge 1 g
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.