Learn More
2-Aminocephalosporansäure, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 378750010
Weitere Details : CAS : 612-19-1 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10376624
  • 100.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
15-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
612-19-1
150.18
CGMMPMYKMDITEA-UHFFFAOYSA-N
34170
CCC1=CC=CC=C1C(=O)O
C9H10O2
MFCD00045838
benzoic acid, ethyl, o-ethylbenzoic acid, 2-ethylbenzoicacidethylester, ethylbenzoic acid, pubchem9869, 2-ethyl-benzoic acid, benzoic acid,2-ethyl, benzoic acid, 2-ethyl, acmc-1ax4g, 2-ethylbenzoic acid
2-Ethylbenzoesäure
Spezifikation
2-Ethylbenzoic acid
Consistent with structure
Weiß
1g
96.0
96% min. (HPLC)
CH3CH2C6H4COOH
benzoic acid, ethyl, o-ethylbenzoic acid, 2-ethylbenzoicacidethylester, ethylbenzoic acid, pubchem9869, 2-ethyl-benzoic acid, benzoic acid,2-ethyl, benzoic acid, 2-ethyl, acmc-1ax4g, 2-ethylbenzoic acid
CCC1=CC=CC=C1C(=O)O
150.18
150.18
97%
Authentic
Glasflasche
62.0°C to 66.0°C
612-19-1
100.0
C9H10O2
MFCD00045838
CGMMPMYKMDITEA-UHFFFAOYSA-N
2-Ethylbenzoesäure
34170
Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Ethylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation