Learn More
2-Ethylheptansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethylheptanoic Acid |
| CAS | 3274-29-1 |
| Summenformel | C9H18O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3-Octanecarboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8(4-2)9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCCCCC(CC)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-ethylheptansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.24 |
| Formelmasse | 158.1307 |