Learn More
2-Ethylhexan-1,3-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081070
30.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
94-96-2
C8H18O2
146.23
MFCD00004578
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYNA-N
2-ethyl-1,3-hexanediol, ethohexadiol, 1,3-hexanediol, 2-ethyl, octylene glycol, ethyl hexanediol, carbide 6-12, repellent 612, rutgers 612, 6-12-insect repellent, diol-kyowa 8
7211
CHEBI:34273
2-Ethylhexan-1,3-diol
CCCC(O)C(CC)CO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
94-96-2
C8H18O2
146.23
MFCD00004578
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYNA-N
2-ethyl-1,3-hexanediol, ethohexadiol, 1,3-hexanediol, 2-ethyl, octylene glycol, ethyl hexanediol, carbide 6-12, repellent 612, rutgers 612, 6-12-insect repellent, diol-kyowa 8
7211
CHEBI:34273
2-Ethylhexan-1,3-diol
CCCC(O)C(CC)CO
2-Ethylhexane-1,3-diol is used in organic synthesis and can be used to produce polyester resin, polyester plasticizers, polyurethane resin. It is also effective vermifuge to mosquitoes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylhexan-1,3-Diol wird in der organischen Synthese verwendet und kann zur Herstellung von Polyesterharz, Polyesterweichmachern, Polyurethanharz verwendet werden. Ist auch ein wirksames Mückenbekämpfungsmittel.
Löslichkeit
Wasserlöslich (42 g/l bei 20 °C). Löslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexane-1,3-diol
Schmelzpunkt -40°C
Siedepunkt 241°C to 249°C
Geruch Odorless
Strukturformel CH3CH2CH2CHOHCH(CH2CH3)CH2OH
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (42g/L at 20°C). Soluble in alcohol and ether.
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 97%