Learn More
2-Ethylhexylbromid, 96 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027068
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18908-66-2
C8H17Br
193.128
MFCD00000220
NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N
2-ethylhexyl bromide, 3-bromomethyl heptane, heptane, 3-bromomethyl, 1-bromo-2-ethylhexane, 1-bromo iso octane, 2-ethyl-bromohexane, 3-bromomethyl-heptane, 1-bromo-2 ethylhexane, 2-ethylhexylhydrobromide
86804
3-(Brommethyl)Heptan
CCCCC(CC)CBr
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
18908-66-2
C8H17Br
193.128
MFCD00000220
NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N
2-ethylhexyl bromide, 3-bromomethyl heptane, heptane, 3-bromomethyl, 1-bromo-2-ethylhexane, 1-bromo iso octane, 2-ethyl-bromohexane, 3-bromomethyl-heptane, 1-bromo-2 ethylhexane, 2-ethylhexylhydrobromide
86804
3-(Brommethyl)Heptan
CCCCC(CC)CBr
2-Ethylhexyl bromide is used in the synthesis of methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene, 1-bromo-4-(2?-ethylhexyloxy)benzene and 3,6-diaryl substituted 9-alkylcarbazoles as hole transporting materials for various organic light emitting devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylhexylbromid wird bei der Synthese von Methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzol, 1-Brom-4-(2′-ethylhexyloxy)benzol und 3,6-diarylsubstituiertem 9-Alkylcarbazol als Lochtransportmaterial für verschiedene organische lichtemittierende Geräte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Getrennt von Oxidationsmitteln und hitzegeschützt lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexyl bromide
Namenshinweis stabilized with copper
Dichte 1.086
Siedepunkt 94°C to 95°C (35 mmHg)
Flammpunkt 69°C (156°F)
Brechungsindex 1.4538
Menge 25 g
Beilstein 1098313
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethyl acetate. Insoluble in water.
Formelmasse 193.13
Reinheit (%) 96%