Learn More
2-Ethylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423597
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423597 100 g 100 Gramm
11433597 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17352.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 100-71-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
2-Ethylpyridine is used to study its effect on the proliferation and survival of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs), HMVECs from lung, and NIH 3T3 cells. 2-Ethylpyridine linked with silica is a popular stationary phase for chiral and achiral separations in supercritical fluid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylpyridin wird verwendet, um seine Wirkung auf die Proliferation und das Überleben von humanen Nabelvenen-Endothelzellen (HUVECs), HMVECs aus Lungen und NIH3T3-Zellen zu untersuchen. 2-Ethylpyridin, das mit Silika verbunden ist, ist eine beliebte stationäre Phase für chirale und achirale Trennungen in der superkritischen Flüssigkeitschromatographie.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar (42 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-71-0
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.156
MDL-Nummer MFCD00006361
InChI-Schlüssel NRGGMCIBEHEAIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-ethyl, ethylpyridine, 2-ethyl-pyridine, pyridine, ethyl, alpha-ethylpyridine, .alpha.-ethylpyridine, unii-06x1w46pyx, 2-ethylpyridin, 2-ethylpyridine, acmc-2097ry
PubChem CID 7523
IUPAC-Name 2-Ethylpyridin
SMILES CCC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylpyridine
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.937
pH 9 to 10
Siedepunkt 149°C
Flammpunkt 37°C (98°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.497
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 106480
Löslichkeitsinformationen Miscible with water (42g/L at20°C).
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethylpyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylpyridine