Learn More
2-exo-Methyl-2-endo-norbornanol, TRC
Artikelnummer. 30466923
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466923 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466923 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM432320500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-exo-Methyl-2-endo-norbornanol
CAS 3212-16-6
Summenformel C8 H14 O
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O/c1-8(9)5-6-2-3-7(8)4-6/h6-7,9H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8-/m1/s1
SMILES C[C@@]1(O)C[C@@H]2CC[C@H]1C2
IUPAC-Name (1S,2R,4R)-2-Methylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 126.196
Formelmasse 126.104