Learn More
2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2-Fluoro-1-methylpyridinium p-toluenesulfonate Is a peptide coupling reagent. Also used in the synthesis of ? -ribonucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluoro-1-Methylpyridinium p-Toluolsulfon ist ein Peptidkupplungsreagenz. Wird auch bei der Synthese von ɑ-Ribonukleosiden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (hydrolisiert), DMSO, Dichlormethan und Acetonitril.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-Fluoro-1-Methylpyridinium p-Toluolsulfon ist ein Peptidkupplungsreagenz. Wird auch bei der Synthese von ɑ-Ribonukleosiden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (hydrolisiert), DMSO, Dichlormethan und Acetonitril.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-1-methylpyridinium p-toluenesulfonate |
Schmelzpunkt | 128°C to 131°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4345357 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (hydrolyzes),DMSO,dichloromethane,and acetonitrile. |
Formelmasse | 283.32 |
Reinheit (%) | 90% |
Güte | Eigenschaften |