Learn More
2'-Fluor-2'-Desoxyadenosin, 99 %
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine is a potential prodrug for 2-fluroadenine, involves deoxygenation by reduction of the 2'-thiocar-bonylimidazolide with (Tms)3SiH as hydrogen donor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Fluoro-2′-Desoxyadenosin ist ein potenzielles Prodrug für 2-Fluroadenin, ist durch Reduktion des 2′-Thiocar-Bonylimidazolid mit (Tms)3SiH als Wasserstoffspender desoxygeniert.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2′-Fluoro-2′-Desoxyadenosin ist ein potenzielles Prodrug für 2-Fluroadenin, ist durch Reduktion des 2′-Thiocar-Bonylimidazolid mit (Tms)3SiH als Wasserstoffspender desoxygeniert.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | (2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
Formelmasse | 269.23 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |