missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals 2'-Fluor-2'-Desoxyuridin, 99 %

Catalog Number p-7043166
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
784-71-4
C9H11FN2O5
246.19
MFCD01317293
UIYWFOZZIZEEKJ-XVFCMESISA-N
2'-deoxy-2'-fluorouridine, 2'-fluoro-2'-deoxyuridine, unii-y2yc903qw8, uridine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 2'-deoxy-2'-fluoro-uridine, 2-fluoro-2-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4-dione, 2'fluoro-2'-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, pubchem14203
150851
1-[(2R,3R,4R,5R)-3-Fluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
784-71-4
C9H11FN2O5
246.19
MFCD01317293
UIYWFOZZIZEEKJ-XVFCMESISA-N
2'-deoxy-2'-fluorouridine, 2'-fluoro-2'-deoxyuridine, unii-y2yc903qw8, uridine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 2'-deoxy-2'-fluoro-uridine, 2-fluoro-2-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4-dione, 2'fluoro-2'-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, pubchem14203
150851
1-[(2R,3R,4R,5R)-3-Fluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O

2'-Fluoro-2'-deoxyuridine is used as a component incorporated into therapeutic oligonucleotides to combat prostate and breast cancer.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2′-Fluoro-2′-Desoxyuridin wird als Komponente in therapeutischen Oligonukleotide zur Bekämpfung von Prostata- und Brustkrebs eingesetzt.

Löslichkeit
Löslich in Methanol.

Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 246.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'