Learn More
2-Fluor-3-nitro-6-methylpyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7055503
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
19346-45-3
C6H5FN2O2
156.116
MFCD03095067
BCCWOQXQVNCXKC-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-3-nitro-6-picoline, 2-fluoro-3-nitro-6-methylpyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro-pyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro pyridine, pyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro, pubchem6309, abbypharma ap-30-0928, 6-fluoro-5-nitro-2-picoline, 2-fluoranyl-6-methyl-3-nitro-pyridine
2783178
2-Fluor-6-Methyl-3-Nitropyridin
CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
19346-45-3
C6H5FN2O2
156.116
MFCD03095067
BCCWOQXQVNCXKC-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-3-nitro-6-picoline, 2-fluoro-3-nitro-6-methylpyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro-pyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro pyridine, pyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro, pubchem6309, abbypharma ap-30-0928, 6-fluoro-5-nitro-2-picoline, 2-fluoranyl-6-methyl-3-nitro-pyridine
2783178
2-Fluor-6-Methyl-3-Nitropyridin
CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
6-Methyl-3-nitro-2-(2-phenylhydrazinyl)pyridin (MNPHP) wurde aus 2-Fluor-3-nitro-6-methylpyridin synthetisiert.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-3-nitro-6-methylpyridine
Schmelzpunkt 30°C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 1638807
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 156.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest