missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Fluor-3-Nitrobenzotrifluorid, 98 %

Marke:  Alfa Aesar™ H64562.06

Weitere Details : CAS : 61324-97-8 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III

Menge 5g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15461839

  • 220.00 € / 5 Gramm

Verfügbar ab
15-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

61324-97-8
209.1
PGKWPKDZNHZBQK-UHFFFAOYSA-N
23340645
C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F)C(F)(F)F
C7H3F4NO2
MFCD08532487
2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 2-fluoro-1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-fluoro-1-nitro-3-trifluoromethyl, 2-fluoro-3-trifluoromethyl nitrobenzene, 2-fluoro-3-trifluoromethylnitrobenzene, 2-fluoro-3-nitrobenzotrifluori
2-Chlor-1-Nitro-3-(Trifluormethyl)-Benzol

Spezifikation

2-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
61324-97-8
MFCD08532487
13320950
PGKWPKDZNHZBQK-UHFFFAOYSA-N
2-Chlor-1-Nitro-3-(Trifluormethyl)-Benzol
23340645
Fest
5g
C7H3F4NO2
UN2811
2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 2-fluoro-1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-fluoro-1-nitro-3-trifluoromethyl, 2-fluoro-3-trifluoromethyl nitrobenzene, 2-fluoro-3-trifluoromethylnitrobenzene, 2-fluoro-3-nitrobenzotrifluori
C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F)C(F)(F)F
209.1
209.1
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation