Learn More
2-Fluor-3-ureidopropensäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-3-ureidopropenoic Acid |
| CAS | 76831-42-0 |
| Summenformel | C4H5FN2O3 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 3-[(Aminocarbonyl)amino]-2-fluoro-2-propenoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H5FN2O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h1H,(H,8,9)(H3,6,7,10)/b2-1- |
| SMILES | NC(=O)N\C=C(/F)\C(=O)O |
| IUPAC-Name | (Z)-3-(Carbamoylamino)-2-Fluorprop-2-ensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.09 |
| Formelmasse | 148.0284 |