Learn More
2-Fluor-4-iodanilin, TRC
Artikelnummer. 30404787
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30404787 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404787 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF591985100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-iodoaniline
CAS 29632-74-4
Summenformel C6H5FIN
Menge 100 g
Synonym 2-Fluoro-4-iodobenzenamine, 2-Fluoro-4-iodophenylamine, 4-Iodo-2-fluoroaniline, NSC 146507
InChI-Formel InChI=1S/C6H5FIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
SMILES Nc1ccc(I)cc1F
Molekulargewicht (g/mol) 237.01
Formelmasse 236.9451