Learn More
2-Fluor-4-methylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7028989
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
85070-67-3
C8H6FN
135.14
MFCD03094311
WCGNLBCJPBKXCN-UHFFFAOYSA-N
4-cyano-3-fluorotoluene, 2-fluoro-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-fluoro-4-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-methyl, pubchem1555, 2-fluoro-p-tolunitrile, acmc-209q3w, ksc494e6d, 4-methyl-2-fluorobenzonitrile, pharmabridge p-1079
2778443
2-Fluor-4-methylbenzonitril
CC1=CC=C(C#N)C(F)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
85070-67-3
C8H6FN
135.14
MFCD03094311
WCGNLBCJPBKXCN-UHFFFAOYSA-N
4-cyano-3-fluorotoluene, 2-fluoro-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-fluoro-4-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-methyl, pubchem1555, 2-fluoro-p-tolunitrile, acmc-209q3w, ksc494e6d, 4-methyl-2-fluorobenzonitrile, pharmabridge p-1079
2778443
2-Fluor-4-methylbenzonitril
CC1=CC=C(C#N)C(F)=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
2-Fluor-4-methylbenzonitril wird bei der Synthese von Fluorbenzamidrazon-Thrombin-Hemmern verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich, löslich in Chloroform, Aceton und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 52°C to 53°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,soluble in chloroform,acetone and other organic solvents.
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 97%