Learn More
2-Fluor-4-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7032403
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
123572-58-7
C7H5F4NO
195.117
MFCD15527448
HDDJDTDRGKHRBG-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-fluoro-4-trifluoromethoxy, 2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzenamine
14439304
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin
C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
123572-58-7
C7H5F4NO
195.117
MFCD15527448
HDDJDTDRGKHRBG-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-fluoro-4-trifluoromethoxy, 2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzenamine
14439304
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin
C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 195.12
Reinheit (%) 97%