missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluor-4-(trifluormethoxy)-Benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7032331
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1073477-22-1
C8H4F4O3
224.11
MFCD16652439
TUXSSQNLBPWREW-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzoic acid
58072303
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzoesäure
OC(=O)C1=C(F)C=C(OC(F)(F)F)C=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1073477-22-1
C8H4F4O3
224.11
MFCD16652439
TUXSSQNLBPWREW-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzoic acid
58072303
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzoesäure
OC(=O)C1=C(F)C=C(OC(F)(F)F)C=C1

2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid may be used in pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-Fluor-4-(Trifluoromethyl)Benzoesäure kann in pharmazeutischen Zwischenprodukten verwendet werden.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 224.11
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'