missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Fluor-4-(trifluormethyl)-nicotinsäure, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H32618.03

Weitere Details : CAS : 1040681-74-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15465367

  • 113.00 € / 1 Gramm

Auf Lager, versandfertig: 2

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1040681-74-0
209.1
ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
28307766
C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F
C7H3F4NO2
MFCD10687403
2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, acmc-20anv9
2-Fluor-4-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure

Spezifikation

2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
1g
C7H3F4NO2
2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, acmc-20anv9
C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F
209.1
209.1
91°C to 93°C
1040681-74-0
MFCD10687403
ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
2-Fluor-4-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Carbonsäure
28307766
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation