Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluor-5-(4-morpholinylmethyl)benzenboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62352.MD
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467316
  • 191.00 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
10-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
2-Fluoro-5-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Spezifikation
2-Fluoro-5-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-5-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Fest
250mg
321.19
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation