Learn More
2-Fluor-5-iodbenzonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-5-iodobenzonitrile |
| CAS | 351003-36-6 |
| Summenformel | C7H3FIN |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H3FIN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(I)cc1C#N |
| IUPAC-Name | 2-Fluor-5-iodbenzonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 247.01 |
| Formelmasse | 246.9294 |