Learn More
2-Fluor-5-methylsulfonylnitrobenzol 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10791452
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene
Namenshinweis 95%
CAS 453-72-5
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 152°C to 158°C
Farbe Grün-gelb bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6FNO4S
MDL-Nummer MFCD00025066
Menge 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonyl-2-nitrofluorobenzene, 1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitrobenzene, 1-fluoro-4-methanesulfonyl-2-nitrobenzene, 2-fluoro-5-methyl sulfonyl nitrobenzene, 2-fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 4-fluoro-3-nitrophenyl methyl sulfone, benzene,1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitro, 2-fluoro-5-methylsulfonylnitrobenzene, 2-fluoro-5-methylsulphonyl nitrobenzene, 1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitro-benzene
InChI-Schlüssel OUSNDSFSTBZESM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 1-Fluor-4-methansulfonyl-2-nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 219.19
PubChem CID 313137
Formelmasse 219.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.