Learn More
2-Fluor-5 -Nitrobenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Fluoro-5-Nitrobenzolboronsäure wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese im Bereich Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffe eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 184.92 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Pulver |