Learn More
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029342
71.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
86256-24-8
C8H5BrF4O
273.025
MFCD04115890
KOISGBFWQAPLFE-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzene
2783326
2-(brommethyl)-1-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzol
C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)CBr)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
86256-24-8
C8H5BrF4O
273.025
MFCD04115890
KOISGBFWQAPLFE-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzene
2783326
2-(brommethyl)-1-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzol
C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)CBr)F
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid wird in der Agrochemie, Pharmazeutik und in Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Brechungsindex 1.466
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 273.02
Reinheit (%) 97%