Learn More
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Als Zwischenprodukte. Häufig verwendetes Laborreagenz. Wird auf dem Gebiet der Nanopartikel verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Als Zwischenprodukte. Häufig verwendetes Laborreagenz. Wird auf dem Gebiet der Nanopartikel verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifica
Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid |
Schmelzpunkt | 54°C to 56°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 238.14 |
Reinheit (%) | 97% |