missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluor-5-(Trifluormethyl)-Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7024767
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
146137-78-2
C8H4F4O
192.11
MFCD00061311
IDLNLGMUINCSGS-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, 4-fluoro-3-formylbenzotrifluoride, benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, pubchem5798, acmc-209cwf, intermediates-zcf02118, ksc496a6r
2734904
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
FC1=CC=C(C=C1C=O)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
146137-78-2
C8H4F4O
192.11
MFCD00061311
IDLNLGMUINCSGS-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, 4-fluoro-3-formylbenzotrifluoride, benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, pubchem5798, acmc-209cwf, intermediates-zcf02118, ksc496a6r
2734904
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
FC1=CC=C(C=C1C=O)C(F)(F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dichte 1.36
Siedepunkt 176°C
Flammpunkt 76°C (168°F)
Brechungsindex 1.451
Menge 1 g
Beilstein 5810686
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 192.11
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'