Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluor-6-methoxybenzylalkohol, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H32878.03
Weitere Details : CAS : 253668-46-1 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465637
  • 55.05 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
253668-46-1
156.156
ATWUFIBZMGBKHR-UHFFFAOYSA-N
2779320
COC1=C(C(=CC=C1)F)CO
C8H9FO2
MFCD00671766
2-fluoro-6-methoxybenzyl alcohol, 2-fluoro-6-methoxyphenyl methanol, acmc-1ato5, benzenemethanol, 2-fluoro-6-methoxy, 2-fluoranyl-6-methoxy-phenyl methanol, 2-fluoro-6-methoxyphenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 2-fluoro-6-methoxy-9ci
(2-Fluor-6-methoxyphenyl)methanol
Spezifikation
2-Fluoro-6-methoxybenzyl alcohol
1g
C8H9FO2
2-fluoro-6-methoxybenzyl alcohol, 2-fluoro-6-methoxyphenyl methanol, acmc-1ato5, benzenemethanol, 2-fluoro-6-methoxy, 2-fluoranyl-6-methoxy-phenyl methanol, 2-fluoro-6-methoxyphenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 2-fluoro-6-methoxy-9ci
COC1=C(C(=CC=C1)F)CO
156.156
156.15
35°C to 39°C
253668-46-1
MFCD00671766
ATWUFIBZMGBKHR-UHFFFAOYSA-N
(2-Fluor-6-methoxyphenyl)methanol
2779320
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation