missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2'-Fluor-6'-(Trifluormethyl)acetophenon, 98 %

Catalog Number 15493267
Click to view available options
Menge:
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
CAS 174013-29-7
Dichte 1.326
Flammpunkt 86°C (186°F)
Summenformel C9H6F4O
Brechungsindex 1.438
MDL-Nummer MFCD00061249
Menge 5 g
Beilstein 9193675
Synonym 2'-fluoro-6'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-fluoro-6-trifluoromethyl phenyl ethanone, 2-fluoro-6-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-fluoro-6-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-fluoro-6-trifluoromethyl phenyl, 2'-fluoro-6'-trifluoromethyl-acetophenone, 1-acetyl-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzene, 1-2-fluoro-6-trifluoromethyl-phenyl-ethanone, ethanone,1-2-fluoro-6-trifluoromethyl phenyl
InChI-Schlüssel IYMYYQMPOBPRPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1-[2 -Fluor-6-(Trifluormethyl)phenyl]Ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 206.14
PubChem CID 519414
Formelmasse 206.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'