Learn More
2-Fluor-6-(Trifluormethyl)Benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7025049
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
133116-83-3
C8H3F4N
189.113
MFCD00061153
OGQYJDHTHFAPRN-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-6-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.,6-tetrafluoro-o-tolunitrile, pubchem4799, acmc-1cgr6, intermediates-zcf02031, ksc495m8r
145613
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril
C1=CC(=C(C(=C1)F)C#N)C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
133116-83-3
C8H3F4N
189.113
MFCD00061153
OGQYJDHTHFAPRN-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-6-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.,6-tetrafluoro-o-tolunitrile, pubchem4799, acmc-1cgr6, intermediates-zcf02031, ksc495m8r
145613
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril
C1=CC(=C(C(=C1)F)C#N)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 26°C to 28°C
Dichte 1.373
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.452
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 4312131
Formelmasse 189.11
Reinheit (%) 97%